Learn More
Ansell™ Guantes de PVC industriales de peso ligero Tiger Paw™ serie 76-301
Código de producto. 12636991 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Hechos de poliéster con capas de algodón, los guantes Tiger Paw™ ofrecen muchas características y ventajas a un precio económico. Esta diseño más pesado garantiza un guante más robusto para aplicaciones más pesadas.
  • Fabricado con poliéster recubierto con algodón
  • Construcción elástica
  • Revestimiento de algodón de poliéster
  • Acabado lateral en palma de puntos
  • Puños elásticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior PVC
Certificaciones/conformidad Norma de CATEGORÍA II EN 388: 214X
Material del manguito PVC
Color Natural, Azul
Tipo de producto Guantes de peso ligero
Tamaño 8
Estilo de puño de los guantes Tejido
Revestimiento Algodón de poliéster
Tipo de Palm Palma de puntos
Cantidad 12 pares
Serie 76-301