Learn More
Ansell™ Guantes de PVC industriales de peso ligero Tiger Paw™ serie 76-301
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
- Fabricado con poliéster recubierto con algodón
- Construcción elástica
- Revestimiento de algodón de poliéster
- Acabado lateral en palma de puntos
- Puños elásticos
Especificaciones
Especificaciones
Material de la parte posterior | PVC |
Certificaciones/conformidad | Norma de CATEGORÍA II EN 388: 214X |
Material del manguito | PVC |
Color | Natural, Azul |
Tipo de producto | Guantes de peso ligero |
Tamaño | 9 |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Revestimiento | Algodón de poliéster |
Tipo de Palm | Palma de puntos |
Cantidad | 12 pares |