Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de peso ligero FiberTuf™ serie 76-501 azules
Diseñado para obtener resultados óptimos en aplicaciones secas que requieren protección mecánica ligera, comodidad y un buen agarre.
44.60€
Especificaciones
Material de la parte posterior | PVC |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 214X |
Material del manguito | PVC |
Color | Azul |
Tipo de producto | Guantes de peso ligero |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12696991
|
Ansell Edmont™
76501100 |
10 |
44.60€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 02-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12607001
|
Ansell Edmont™
76501070 |
7 |
44.60€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12617001
|
Ansell Edmont™
76501080 |
8 |
44.60€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 04-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12627001
|
Ansell Edmont™
76501090 |
9 |
44.60€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Construcción de fibra de poliéster aromático
- Para manipulación, envasado, aplicaciones ligeras de montaje
- Revestimiento de fibra sintética
- Construcción elástica
- Revestimiento de PVC
- Acabado lateral en palma de puntos
- Puños elásticos
Especificaciones
PVC | |
PVC | |
Guantes de peso ligero | |
Algodón de poliéster | |
12 pares |
Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 214X | |
Azul | |
Tejido | |
Palma de puntos | |
76-501 |