Learn More
Brady™ Cintas de impresoras de transferencia térmica de la serie 7950
Proporciona una fuerte resistencia medioambiental frente a productos químicos y borrones.
Marca: Brady™ 804466
16.39 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24132" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Cintas de impresoras de transferencia térmica de la serie 7950
- Calidad de impresión muy nítida
- Lado de tinta de la cinta hacia fuera
- Formulación de cinta de parafina/resina
Especificaciones
Cinta de impresión de transferencia térmica | |
Impresora BBP™11™ | |
110 mm | |
70 m x 35 mm | |
Lado de tinta fuera | |
R7950-35X70/O |
Negro | |
70 m | |
12,7 mm de diámetro interior | |
Cinta negra para impresora de transferencia térmica Serie 7950 | |
1 rollo |