Learn More
MP Biomedicals™ Solución 7X™-O-Matic
La solución 7X™-O-Matic se ha desarrollado para una limpieza segura y eficaz de instrumentos de laboratorio y material de vidrio bajo presión, calor y agitación (lavado a máquina)
130.00€ - 335.00€
Especificaciones
Formulario Líquido
pH Desde 9 hasta 11
Aspecto De transparente a amarillo claro
Concentración 7X
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Volumen (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
11449585
Ver documentos
MP Biomedicals™
097667494
1 gal
332.00€
paquete de 4
11459585
Ver documentos
MP Biomedicals™
097667495
5 gal
335.00€
cada uno
11439585
Ver documentos
MP Biomedicals™
097667493
1 gal
130.00€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Desarrollada para la limpieza segura y eficaz de instrumentos de laboratorio y material de vidrio
  • Formulada para ser utilizado en una lavadora para soportar el calor, la presión y la agitación
  • Potente agente humectante y penetrante, que contiene un tensoactivo no iónico y un hidrotropo a fosfatos complejos
  • Se comporta y permanece en su mayoría libre de espuma cuando se agita
  • Se encuentra disponible en varios tamaños de envase prácticos, y es estable para el almacenamiento a largo plazo
  • Eficaz y seguro
  • Elimina los residuos sin dejar fluorescencia interferente
  • No graba en vidrio ni en material de laboratorio de plástico a ninguna concentración
  • Se drena por completo del material de vidrio en segundos
Especificaciones
Especificaciones
Líquido
De transparente a amarillo claro
De 15 °C a 30 °C
Desde 9 hasta 11
7X
Uso en vidrio, plástico, equipos de sobremesa y tubos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 7X-O-Matic
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.