Learn More
Hidrato de 8-bromoguanosina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 8-Bromoguanosine hydrate |
Punto de fusión | >300°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 578725 |
Rotación óptica | −30° (c=2 in 1:1 DMSO/Water) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.14 (Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 97% |