Learn More
8-Hidroxi-7-metoxicocumarina, 97 %, Thermo Scientific™
57.39€ - 234.00€
CAS 19492-03-6
Fórmula molecular C10H8O4
Peso molecular (g/mol) 192.17
Número MDL MFCD00075652
Clave InChI KIGCGZUAVODHMD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 146487
Nombre IUPAC 8-hidroxi-7-metoxicromos-2-ona
SMILES COC1=C(C2=C(C=C1)C=CC(=O)O2)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11383277
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13841.MC
100 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11373277
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13841.ME
500 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
19492-03-6
192.17
KIGCGZUAVODHMD-UHFFFAOYSA-N
8-hidroxi-7-metoxicromos-2-ona
C10H8O4
MFCD00075652
146487
COC1=C(C2=C(C=C1)C=CC(=O)O2)O
Especificaciones
8-Hydroxy-7-methoxycoumarin
175°C to 177°C
C10H8O4
168393
KIGCGZUAVODHMD-UHFFFAOYSA-N
8-hidroxi-7-metoxicromos-2-ona
146487
97%
19492-03-6
Odorless
MFCD00075652
8-hydroxy-7-methoxycoumarin, daphnetin-7-methylether, 8-hydroxy-7-methoxy-2h-chromen-2-one, 8-hydroxy-7-methoxy-2h-1-benzopyran-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 8-hydroxy-7-methoxy, 2h-1-benzopyran-2-one,8-hydroxy-7-methoxy, acmc-20alwe, daphnetin 7-methylether, daphnetin 7-methyl ether, daphnetin-7-methyl ether
COC1=C(C2=C(C=C1)C=CC(=O)O2)O
192.17
192.17
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes