Learn More
8-Metoxipsoraleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-158788 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
1 g, Frasco de vidrio, 1 GR
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 GR
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
CAS: 298-81-7 | C12H8O4 | 216.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 298-81-7
Fórmula molecular C12H8O4
Peso molecular (g/mol) 216.19
Número MDL MFCD00005009
Clave InChI QXKHYNVANLEOEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methoxsalen, 8-methoxypsoralen, xanthotoxin, meladinine, ammoidin, oxsoralen, meloxine, oxypsoralen, xanthotoxine, meladinin
PubChem CID 4114
ChEBI CHEBI:18358
Nombre IUPAC 9-metoxifuro[3,2-g]cromen-7-ona
SMILES COC1=C2OC=CC2=CC2=C1OC(=O)C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Methoxypsoralen
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 143.0°C to 148.0°C
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (on anhydrous substance) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 19, I, 711
Índice Merck 15, 6059
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: sparingly soluble in boiling water,sparingly soluble in ether,soluble in boiling alcohol,acetone,acetic acid,,propylene glycol and benzene,freely soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales como agujas o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 8-Methoxypsoralen
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1A
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
8-Metoxipsoraleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >