Learn More
Diclorhidrato de 8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-amina, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride |
% mín. CAS | 89.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.15 |
Porcentaje de pureza | 90% |