Learn More
Cole-Parmer™ Adapters and Clamps for High-Energy Mixer/Mill™ Grinders
Use adapters to run multiple samples or to hold vial securely in place during grinding.
Marca:  Cole-Parmer™ 8011-SSP
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15390532
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Accesorios disponibles:
  • Bolas de molienda y viales en materiales y tamaños variados
  • Juegos de bolas de molienda
  • Juegos de viales con vial y bola(s) de molienda
  • Adaptadores y abrazaderas
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador de muestras múltiples, admite 4 viales de 1,9 cm (0,75 pulg)
Ideal para aplicaciones de alto rendimiento que implican el procesamiento de múltiples muestras más pequeñas
Mixer o Mill 8000 D y 8000 M
4 viales de 1,9 cm (0,75 pulg)