Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales transparentes para muestreador automático montados de 8 mm.
Estos prácticos kits permiten ahorrar tiempo y reducir el riesgo de contaminación. Cada práctico kit incluye 100 viales montados previamente con 100 tapones de rosca con septos.
Marca: Thermo Scientific™ C4013-492A
Descripción
Ahorre tiempo durante la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación con los kits de viales transparentes de 8 mm Thermo Scientific™. Cada kit incluye 100 viales transparentes montados previamente con 100 tapones de rosca con septos. Los kits están envasados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en económicas bolsas de polietileno.
- ?non-ascii?
- Embalados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en económicas bolsas de polietileno ?non-ascii?
- Las bandejas de viales son apilables para un fácil almacenamiento ?non-ascii?
- Todos los tapones se han fabricado con polipropileno virgen, a menos que se indique lo contrario ?non-ascii?
Incluye:
?non-ascii?100 viales con tapones y septos precolocados
Especificaciones
Negro | |
12 mm | |
Vidrio | |
2 mL | |
Vial: C4013-1, Tapón: C4013-74A | |
2 mL | |
Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm) | |
Kit práctico de viales de rosca montado | |
No | |
5.5 mm |
Vial de vidrio transparente, tapón de fenólico negro, septo de politetrafluoroetileno rojo (PTFE)/silicona blanca; en bandeja de almacenamiento | |
Transparente | |
No | |
PTFE rojo/silicona blanca | |
Storage Tray | |
Fenólico | |
32 mm | |
8-425 mm | |
8-425 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.