Learn More
Fisherbrand™ Sello de rosca de PP de 8 mm, rosa, orificio central, rosca 8-425, septo montado
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
Marca:  Fisherbrand™ 08 15 2461
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13405489
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • 8mm
  • PP
  • Tapón de rosca
  • Rosa
  • Orificio central
  • Rosca 8-425
  • Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Caucho y teflón rojos
8 mm
GC, HPLC
1 mm
Beige, Rojo-naranja, Rosa
Polipropileno
100
Tapón de rosca