Learn More
9-Bromoantraceno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-71730 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 1564-64-3 | C14H9Br | 257.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1564-64-3
Fórmula molecular C14H9Br
Peso molecular (g/mol) 257.13
Número MDL MFCD00001243
Clave InChI ZIRVQSRSPDUEOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthracene, 9-bromo, 9-bromo anthracene, 9-bromo-anthracene, 9-anthracenyl bromide, 9-bromanthracen, pubchem9183, 9-bromoanthrene, acmc-209ddx, 9-bromoanthracene, dsstox_cid_29080
PubChem CID 74062
Nombre IUPAC 9-bromoantraceno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Bromoanthracene
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 98°C to 100°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 05, 665
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.13
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 9-Bromoanthracene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.