Learn More
9-Bromofenantreno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10745941 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
CAS: 573-17-1 | C14H9Br | 257.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 573-17-1
Formula molecolare C14H9Br
Molecular Weight (g/mol) 257.13
Numero MDL MFCD00001174
InChI Key RSQXKVWKJVUZDG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9-phenanthryl bromide, phenanthrene, 9-bromo, 9-phenathryl bromide, 9-bromo-phenanthrene, 9-bromo phenanthrene, 9-bromophenathrene, 9-bromanylphenanthrene, pubchem13993, acmc-1b0zz, 9-bromophenanthrene
PubChem CID 11309
IUPAC Name 9-bromofenanthreno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C3=CC=CC=C23)Br
Especificaciones
Materiale o nome chimico 9-Bromophenanthrene
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 60°C to 65°C
Colore Amarillo
Punti di ebollizione 180°C to 190°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Auténtico
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Frasco de vidrio
Quantità 25 g
Beilstein 05, 671
Peso formulazione 257.13
Percent Purity 96%
Forma fisica Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 9-Bromophenanthrene