Learn More
9-Fenil-2,3,7-trihidroxi-6-fluorona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081492
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 975-17-7 | C19H12O5 | 320.3 g/mol
9-Phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone is used in presence of cetylpyridinium chloride for spectrophotometric determination of copper(II) in blood serum. It is used in the determination of germanium. It is also used to determine molybdenum(VI).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 9-fenil-2,3,7-trihidroxi-6-fluorona se utiliza en presencia del cloruro de cetilpiridinio para la determinación espectrofotométrica del cobre(II) en el suero sanguíneo. Se utiliza en la determinación del germanio. También se utiliza para determinar el molibdeno(VI).
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada alejado de sustancias incompatibles, como agentes oxidantes. Almacenar a -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 975-17-7
Fórmula molecular C19H12O5
Peso molecular (g/mol) 320.3
Número MDL MFCD00005048
Clave InChI YDCFOUBAMGLLKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylfluorone, fluorone black, 9-phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone, fluorone, phenyl, 2,6,7-trihydroxy-9-phenyl-3h-xanthen-3-one, 9-pheny-3-fluorone, 3h-xanthen-3-one, 2,6,7-trihydroxy-9-phenyl, 9-phenyl-3-fluorone, 2,3,7-trihydroxy-9-phenyl-6-fluorone, 2,6,7-trihydroxy-9-phenyl-3-isoxanthone
PubChem CID 70420
Nombre IUPAC 2,6,7-trihidroxi-9-fenilxanten-3-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=C(C(=O)C=C3OC4=CC(=C(C=C42)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 40910
Información de solubilidad Soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.3