Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gradillas para PCR de 96 pocillos
Diseñadas para preparar y almacenar tubos de PCR de pared fina de 0,2 ml y tiras de tubos antes o después de las aplicaciones de procesamiento de muestras de PCR.
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18902-0001
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Incluye una cubierta de polipropileno translúcido para proteger las muestras y permitir su visualización sin necesidad de extraerlas
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121°C (250°F).
- Dimensiones totales: 12,7 x 8,9 x 3,4 cm de altura
Especificaciones
Gradilla | |
Polipropileno | |
12,7 cm |
Gradilla de tubos de reacción en cadena de polimerasa (PCR) | |
5 | |
5 in |