Learn More
Thermo Scientific™ Microplacas con revestimiento de vidrio de 96 pocillos WebSeal Plate+
Obtenga una resistencia química similar a la del vidrio y, a su vez, mantenga las ventajas de manipulación del polipropileno con estas microplacas de polipropileno de 96 pocillos con revestimiento de vidrio.
398.00€ - 525.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Línea de productos | WebSeal |
Tipo de producto | Glass Coated Microplate |
N.° de pocillos | 96 |
Código de producto | Marca | Forma del pocillo | Volumen total del pocillo (métrico) | Material | N.° de pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Forma del pocillo | Volumen total del pocillo (métrico) | Material | N.° de pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15192749
|
Thermo Scientific™
60180-P300 |
U | 300 μl | Glass-coated Polypropylene, Polipropileno con revestimiento de vidrio | 96 | ||||
15112759
|
Thermo Scientific™
60180-P302 |
V | 220 μl | Polipropileno con revestimiento de vidrio | 96 | ||||
15132759
|
Thermo Scientific™
60180-P304 |
Plano | 370 μl | Polipropileno con revestimiento de vidrio | 96 | ||||
15152759
|
Thermo Scientific™
60180-P306 |
U | 1,2 ml | Glass-coated Polypropylene, Polipropileno con revestimiento de vidrio | 96 | ||||
15162759
|
Thermo Scientific™
60180-P308 |
V | 2,4 ml | Polipropileno con revestimiento de vidrio | 96 | ||||
Descripción
Una opción rentable y práctica para eliminar sustancias contaminantes de fondo en el muestreo de microplacas. Las microplacas con revestimiento de vidrio de 96 pocillos Thermo Scientific™ WebSeal Plate+ ofrecen resistencia a la extracción de disolventes similar al vidrio y, a su vez, mantiene las ventajas de manipulación del polipropileno. Además, son la opción perfecta para aplicaciones en las que las microplacas de plástico estándar no son adecuadas, y eliminan la necesidad de utilizar insertos de vidrio de volumen limitado.
Resistencia a los productos químicos similar a la del vidrio con la facilidad de uso del plástico- Microplacas de polipropileno ligeras, moldeadas con precisión, revestidas con una capa gruesa de 200 nm de dióxido de silicio
- Resistentes a productos químicos y térmicos, toleran temperaturas de - 80 °C a + 80 °C
- Diseño de tamaño estándar SBS y ANSI
- Formatos de pocillos poco profundos y profundos
- Los pocillos con base en U y V aseguran una recuperación de muestras óptima
Especificaciones
Estándar | |
WebSeal | |
96 | |
10/paq. |
8 x 12 | |
Glass Coated Microplate | |
10 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.