Learn More
Heathrow Scientific™ Gradillas para tubos reversibles de 96 pocillos
Invierta la gradilla para almacenar un tamaño de microtubo diferente. Las gradillas de microtubos reversibles de 96 pocillos Fisherbrand™ incluyen lengüetas fáciles de agarrar para un manejo y almacenamiento seguros.
66.75€ - 97.95€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla de tubos |
---|---|
Cierre incluido | Tapa a presión |
Descripción | Gradilla para tubos reversible de 96 pocillos |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11748174
![]() |
Heathrow Scientific™
HS2345E |
Natural |
97.95€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17712468
![]() |
Heathrow Scientific™
HS2345F |
Amarillo |
66.75€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Fabricada con polipropileno
- Matriz estándar de 8 x 12
- Las lengüetas de cada extremo fijan la tapa de la gradilla en su sitio
- Los pocillos de 0,5 ml están separados por líneas moldeadas para facilitar su visualización
- Los anillos elevados de alrededor de los pocillos de 1,5 a 2,0 ml facilitan la retirada de tubos
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Gradilla de tubos | |
Gradilla para tubos reversible de 96 pocillos | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
Rectangular, Rounded Corners | |
Sí | |
Manipulación y almacenamiento de muestras | |
5 Pk. | |
24,4 cm | |
12 cm | |
5,1 cm | |
0,34 kg |
Tapa a presión | |
8 x 12 | |
Tubos, Microtubes (1.5 to 2 mL) | |
96 | |
None | |
No estéril | |
Tubos para microcentrífuga | |
Almacenamiento de tubos | |
9,6 in | |
4,7 in | |
0,75 lb |