Learn More
IKA™ Cortador con forma de estrella 10.2
Cortador con forma de estrella de acero inoxidable adecuado para usar con el molino básico A 10.
Marca: IKA™ 0025001162
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cuatro cuchillas
- Forma de estrella
- Fabricado con acero inoxidable
- Adecuado para usar con el molino básico A 10
Especificaciones
Hoja de corte | |
Molino básico A10 | |
Acero inoxidable |