missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ A 83-01
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18025492
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Selective inhibitor of TGF-βRI, ALK4 and ALK7

A 83-01 is a potent inhibitor of TGF-β type I receptor ALK5 kinase, type I activin/nodal receptor ALK4 and type I nodal receptor ALK7 (IC50 values are 12, 45 and 7.5 nM respectively). A 83-01 blocks phosphorylation of Smad2 and inhibits TGF-β-induced epithelial-to-mesenchymal transition. Only weakly inhibits ALK-1, -2, -3, -6 and MAPK activity. More potent than SB 431542 (Cat. No. 1614). A 83-01 inhibits differentiation of rat induced pluripotent stem cells (riPSCs) and increases clonal expansion efficiency. Helps maintain homogeneity and long-term in vitro self-renewal of human iPSCs. Also promotes neural differentiation of hPSCs as part of a chemical cocktail.

For more information about how A 83-01 may be used, see our protocol: Converting Fibroblasts into Cardiomyocytes (9C Cocktail)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 909910-43-6
Formula molecolare C25H19N5S
Peso molecolare 421.522

Especificaciones

Materiale o nome chimico A 83-01
Quantità 50 mg
Peso formulazione 421.52
Purezza >98%
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado