Learn More
Thermo Scientific™ Circuladores refrigerados ARCTIC A40
El baño termostático de circulación con refrigeración A40 proporciona una refrigeración eficaz para aplicaciones abiertas y cerradas, con un intervalo de temperatura de - 40° a +200 °C y un volumen máximo del baño de 12 litros.
Descripción
Descripción
El baño termostático de circulación con refrigeración Thermo Scientific™ A40 proporciona una refrigeración eficaz para aplicaciones abiertas y cerradas, con un intervalo de temperatura de - 40° a +200 °C y un volumen máximo del baño de 12 litros. Potentes baños termostáticos de circulación con un depósito de acero inoxidable que se pueden configurar con capacidades de refrigeración distintas, intervalos de temperatura y volúmenes para satisfacer los requisitos de sus aplicaciones específicas.
Ofrecen una potencia de refrigeración superior, amplios intervalos de temperatura, bombas aspirantes-impelentes potentes y un sofisticado control digital para garantizar la exactitud y la reproducibilidad. Elija entre tres controladores diferentes para disponer de la flexibilidad necesaria para cubrir las necesidades de cada aplicación.
  • La función de ahorro de energía limita el consumo energético: control preciso de la capacidad de refrigeración dependiente de las necesidades de aplicación
  • Pequeños baños termostáticos de circulación con refrigeración optimizados para un tamaño pequeño y un bajo nivel de ruido
  • Baños de acero inoxidable robustos
  • El termostato se puede girar 90° para ubicarlo en cualquiera de los cuatro lados del baño para facilitar su visualización
  • Conjunto de circulación externa incluido para conexión de tubería con un conector M16, NPT macho de 0,64 cm (0,25 pulg), con 0,95 cm (0,375 pulg) de D.E.
  • Concepto de ventilación en tres lados: es posible bloquear hasta dos lados sin reducir las prestaciones de refrigeración ni degradar el equipo
  • Orificio de desagüe en parte frontal
  • Asas integradas
  • Refrigerante sin CFC
Incluye:
Cables de control, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies), tapa de baño
Recomendado para:
  • Calibración
  • Biorreactores
  • Evaporadores rotatorios
  • Condensadores
  • Análisis de muestras y ensayos de materiales
  • Preparación de muestras/material