Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ A7 P+, Bata de laboratorio
GREENER_CHOICE
Gracias a su tacto de tela y a la reducción del estrés término, las batas de laboratorio Kimtech™ A7 P+ garantizan el control de la contaminación durante largos periodos de uso. Producto hecho de tela SMS no tejida con triple costura; sin silicona ni látex.
118.00€ - 122.72€
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio A7 P+
Material SMS, Polypropylene, Polyethylene Laminate
Color Blanco
Tipo de tapón Zipper
Estilo de manguito Elástico
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
13529020
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Kimberly-Clark™
97700
Pequeño
118.00€
paquete de 15
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
13549020
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimberly-Clark™
97710
Medio
118.00€
paquete de 15
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
13559020
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimberly-Clark™
97720
Grande
118.00€
paquete de 15
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
13569020
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimberly-Clark™
97730
XL
122.72€
paquete de 15
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
13589020
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Kimberly-Clark™
97740
2XL
118.00€
paquete de 15
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Garantía de cumplimiento:- EPI de Categoría III de acuerdo con el Reglamento 2016/425 (UE): Protección limitada contra salpicaduras químicas Tipo 6 (PB)- Ropa antiestática EN1149-1 - Resistencia a estiramiento EN ISO 13934-1 Clase 1 de 3 - Resistividad de superficie EN 1149-1 < 5 x 1010 ohmios- Prueba de emisión de partículas (tambor Helmke) IEST-RP-CC003.3 Cat. II- Eficacia de filtración de bacterias (3,0 μm) ASTM F2100 >99 %
  • Batas de laboratorio desechables de alta calidad con costuras triples y material transpirable y multicapa.
  • Incluye funciones de protección integral mejorada, como cuello mandarín alto, presillas para pulgar y mangas extralargas para batas con guantes de laboratorio.
  • El material transpirable de la bata incluye una alta protección contra bacterias y partículas (con eficacia de filtración del 99 %).
  • Las batas están envasadas individualmente, por lo que son adecuadas para áreas ISO 7 (Grado C).
Especificaciones
Especificaciones
Bata de laboratorio A7 P+
Blanco
Elástico
No estéril
Below Hip-length
SMS, Polypropylene, Polyethylene Laminate
Zipper
Reusable
None
None