Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de almacenamiento con tapón de rosca de 2 ml y código de barras 2D ABgene™
Los tubos de almacenamiento con tapa roscada de 2 ml y código de barras 2D Thermo Scientific™ ABgene son la solución idónea para el almacenamiento de muestras de gran volumen en la mayoría de condiciones de laboratorio, a temperaturas de hasta -80 °C. Nuestros expertos técnicos está a disposición para demostrar la manera de mejorar el manejo de muestras en su laboratorio.
Marca: Thermo Scientific™ AB-1389/500
714.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Los tubos de almacenamiento con tapón de rosca de 2 ml con código de barras 2D Thermo Scientific™ ABgene son la solución perfecta para el almacenamiento de muestras de mayor volumen en la mayoría de las condiciones de laboratorio hasta - 80 °C. Nuestro equipo tiene una gran reputación por la asistencia tanto a equipos como a consumibles y puede ayudarle a mejorar la gestión de muestras de mayor volumen en su laboratorio usando nuestros tubos de almacenamiento con tapón de rosca de 2 ml con código de barras 2D, junto con la línea de lectores de códigos de barras 2D de Thermo Scientific.
Se encapsula un código de barras 2D único y permanente en la base de cada tubo para una identificación y seguimiento seguros de las muestras, y los lectores de código de barras 2D Thermo Scientific permiten una descodificación sencilla y la integración en bases de datos o sistemas de seguimiento existentes.Seguimiento seguro
- El código de barras 2D es visible hasta en las condiciones de laboratorio más extremas
- Descodifique el código de barras 2D de cada tubo al instante con la línea Thermo Scientific de lectores de código de barras 2D; escanee el tubo para guardar los datos en cualquier aplicación o base de datos, o intégrelos mediante diversas opciones de exportación de datos
- Una vez almacenados los datos de la muestra, explore el tubo con la función Buscar de la base de datos y podrá acceder de inmediato a la información de la muestra e identificar el contenido de cada tubo de almacenamiento
Diseño excelente
- Ahorre un espacio valioso en el congelador con una innovadora gradilla de 48 tubos con un tamaño de 6 × 8 microplacas, apilable y con un formato de 2 ml crioconservación conocido
- La referencia alfanumérica de cuadrícula en el rack y en la tapa muestra con claridad la ubicación del tubo de almacenamiento
- La rosca externa de los tubos previene la contaminación
- La base abierta del rack permite leer todos los códigos de barras a la vez, lo que ahorra tiempo y facilita la congelación y descongelación
- A diferencia de otras cajas de almacenamiento de plástico o cartón, el rack seguro y apilable también permite mantener el congelador ordenado para una recuperación de muestras más rápida
- El diseño de los pocillos internos en V reducen el volumen muerto y mejoran la recuperación de muestras
Control de calidad exhaustivo
- Se escanea cada tubo para garantizar la legibilidad
- Cada código se verifica con una base de datos completa de todos los códigos de barras 2D previamente asignados para garantizar la inexistencia de duplicados en toda la línea de tubos de almacenamiento con código de barras 2D Abgene.
- Se comprueba la estanqueidad de cada lote de tubos de almacenamiento para garantizar la integridad y seguridad de las muestras
Recomendada para:
Recuperación de muestras individuales; Identificación instantánea de muestras; Identificación segura de muestras archivadas; Envío seguro de muestras; Almacenamiento de muestras genómicas, Compuestos disueltos en DMSO; Seguimiento de muestras durante el proceso de fabricación
Especificaciones
Tubo de almacenamiento de 2 ml con tapón de rosca | |
500/paquete | |
Fondo en V | |
500/paq. |
2 ml | |
A granel, 500/caja | |
Código de barras 2D | |
Tapón con junta tórica resistente a baja temperatura |