Learn More
Ácido abiético, tec. 75 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido acético es un precursor útil para la síntesis de diversos productos naturales, incluidos los diterpenos y los esteroides.
Solubilidad
Soluble en alcoholes, acetona y éteres.
Notas
Almacenar en lugar fresco.Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2 - 8 °C.Almacenar en gas inerte.Sensible al aire.
El ácido acético es un precursor útil para la síntesis de diversos productos naturales, incluidos los diterpenos y los esteroides.
Solubilidad
Soluble en alcoholes, acetona y éteres.
Notas
Almacenar en lugar fresco.Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2 - 8 °C.Almacenar en gas inerte.Sensible al aire.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Abietic acid |
Beilstein | 2221451 |
Índice Merck | 14,7 |
Información de solubilidad | Soluble in alcohols,acetone and ethers |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.45 |
Porcentaje de pureza | 75% |
Grado | Técnico |
Cantidad | 100 g |
Olor | Característica |
Sensibilidad | Sensible al aire |