Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, SYBR Green, fluorescein
Incorpora un colorante azul inerte para mejorar significativamente el contraste entre el reactivo y el plástico, haciendo que la verificación de la dispensación de la mezcla maestra sea rápida, fácil y a prueba de fallos.
Marca:  Thermo Scientific™ AB4220A
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11892163
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Thermo Scientific ABsolute Blue qPCR SYBR Green Mixes are optimized 2X master mixes for SYBR Green chemistry. The master mixes incorporate an inert blue dye to significantly enhance the contrast between reagent and plastic, making verification of master mix dispensing quick, easy, and foolproof. Absolute Blue qPCR Mixes include Thermo-Start Taq hot start enzyme for increased sensitivity.
  • Alto rendimiento: sensibilidad absoluta, comodidad y uniformidad
  • Contraste mejorado y errores reducidos: identifique fácil y correctamente la mezcla de reacción alícuota en todas las placas y tubos
  • Universal: compatible con todas las plataformas qPCR principales
  • Adaptable: disponible con colorantes de referencia pasiva ROX o fluoresceína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Contains:
• 1 x 5 mL ABsolute Blue QPCR SYBR Green Fluorescein Mix (2X)
• 100 μL MgCl2 (1M)
Sufficient for 400 x 25 μL reactions.
Store at -20°C
Tubo
qPCR
Estándar
ABsolute Blue
400 reacciones de 25 μl cada una
Cicladores de qPCR
400 reacciones
5 mL
SYBR
Alto
ADN polimerasa Taq
BioRad iCycler iQ, BioRad MyiQ, BioRad iQ5
Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
PCR en tiempo real (PCRq), Genotyping, siRNA Validation
2X
ADN, ADNbc