Learn More
Thermo Scientific™ Opción de clave de acceso para ultracongeladores; el paquete de clave de acceso (UE) incluye cinco tarjetas y es compatible con el protocolo ISO14443, para las series Forma 88000, HERAfreeze HFU-T, Revco UxF y TSU
Registre quién abrió la puerta del ultracongelador, cuándo lo hizo y durante cuánto tiempo mediante las opciones de clave de acceso.
Marca:  Thermo Scientific™ ACE34567
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11860553
  • 58.09€ / paquete de 5
Solo quedan null
En stock
Descripción
Analice los registros que le informarán sobre qué miembro del personal ha abierto la puerta del congelador, la hora a la que se abrió y durante cuánto tiempo permaneció abierta mediante las opciones de clave de acceso para ultracongeladores Thermo Scientific™ .
Features
  • Card access comes with 5 key cards
  • Field installed - purchased separately
  • Factory installed in the plant with purchase of unit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Clave de acceso del congelador
Serie TSX, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE y serie TLE, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
Includes 5 cards, supports ISO14443 Protocol