Learn More
BINDER™ Orificio de acceso derecho (de 50 a 125 mm)
Para su uso con: Unidades de la serie BD BINDER
Marca: BINDER™ 8012-0050
604.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para usar en el lado derecho
- Incluye enchufe de silicona
- Para usar con una amplia gama de estufas microbiológicas y cámaras BINDER™
Especificaciones
Orificio de acceso con enchufe de silicona de 50 l, derecho | |
Acero | |
Enchufe de silicona |
Cámaras BINDER serie BD | |
Accesorio, orificio de acceso | |
50 mm |