Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Cimarec+™ Stirrer Series
Obtenga un control de agitación preciso para sus protocolos rutinarios.
Marca:  Thermo Scientific™ CIC0001831
27.74 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15636245
  • 37.89€ / cada uno
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Usar código promocional 24075 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Descripción
These accessories are for use with the Cimarec+™ series digital stirrers. Our new Thermo Scientific™ Cimarec+™ series digital stirrers offer precise stirring control for your routine protocols. The Cimarec+ Series are available in three sizes, providing flexibility from microscale chemistries to production operation.
Tecnología avanzada
  • Stir-Trac es una tecnología innovadora que ofrece una mezcla a baja velocidad, un control uniforme de la velocidad y un acoplamiento magnético fuerte
Diseño sólido y flexible
  • Superficies en cerámica o aluminio
  • Pantalla LED de fácil lectura para agitación
  • Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
  • Protección contra salpicaduras opcional
  • Tamaño variable para diferentes volúmenes de muestra
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
LED
Clamp and holder