Learn More
Labconco™ Accesorios para desecador de fibra de vidrio Labconco™
El kit de tubos de vacío permite la conexión de la válvula del desecador de vacío a una bomba complementaria.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Desecador de fibra de vidrio Labconco |
---|
Descripción
El kit de tubos de vacío incluye tubos de vacío de 1/4 pulg de diámetro interno y 1/2 pulg de diámetro interno, cada uno de 48 pulg de longitud, dos unidades de pinzas para tubos de 1/4 pulg y 1/2 pulg; reductor dentado de 1/4 a 1/2 pulg. El kit permite la conexión de la válvula de aguja de latón con diámetro de 1/4 pulg del desecador de vacío de Labconco a una bomba complementaria con conector de 1/2 pulg.
Información de órdenes
Dimensiones:30,8 cm. long. x 30,8 cm an. (12 x 12 pulg.)
Especificaciones
Desecador de fibra de vidrio Labconco |