Learn More
Agilent BioTek Accessories for Lionheart FX Automated Live Cell Imager
Accesorios varios para su uso con el generador de imágenes de células vivas automatizado Lionheart FX
Marca: Agilent BioTek 1450009
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Accesorios para inyectores con puntas de compensación, para su uso con Lionheart FX Incluye soporte de punta, tubos, cubeta de cebado y soporte de tubos.
Especificaciones
Cubierta de control del entorno | |
Sistema de adquisición de células vivas automatizado Lionheart FX |