Learn More
Agilent BioTek Accessories for Lionheart FX Automated Live Cell Imager
Miscellaneous accessories for use with Lionheart FX Automated Live Cell Imager.
Marca: Agilent BioTek 1450007
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Injector accessories with offset tips, for use with Lionheart FX. Comes with tip mount, tubing, priming trough and tubing bracket.
Specifica
T75 flask stage insert | |
Lionheart FX Automated Live Cell Imager |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto