Learn More
Thermo Scientific™ Bastidor de soporte (172 mm de altura con ruedas)
Para su uso con: Estufas microbiológicas Thermo Scientific Heracell VIOS 160i y Thermo Scientific Forma Steri-Cycle i160
Marca:  Thermo Scientific™ 50145394
1020.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15303022
  • 1080.38€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Descripción
Filtro y soporte de repuesto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Bastidor de soporte para cámara doble, 172mm de altura (con ruedas)
Accesorio, Estructura de soporte