Learn More
Miele Professional™ Accesorio para lavadora-desinfectadora grande
Tapa A 19 para la fijación de artículos de lavado delicados (PG 8527)
Marca:  Miele Professional™ 5746210
88.66 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11675980
  • 102.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Descripción
  • Placa perforada de 7 x 7 x 3 mm
  • Adecuado para el inserto E 969
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
Tapa
Acero inoxidable
Lavadoras desinfectadoras, laboratorio