Learn More
Ansell Guantes de látex de caucho natural AccuTech™ serie 91-250
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6,5
7,5
8
8,5
9
Descripción
- Fabricados con una formulación específica de látex para ofrecer a los usuarios un mayor nivel de flexibilidad y elasticidad
- El revestimiento interior de silicona facilita su colocación y hace posible llevarlos con otro guante
- Los puños más gruesos se ajustan perfectamente a las prendas
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001, ISO 13485, marcado CE e ISO 11137 |
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
Color | Natural |
Desechables | Sí |
Latex Free | No |
Material | Látex |
Palm Thickness (Metric) | 0.18 mm |
Tipo de producto | Guantes |
Tamaño | 7,5 |
Para utilizar con (aplicación) | Para biotecnología, pruebas analíticas, operaciones vesicantes, pesaje y dispensación de productos farmacéuticos |