Learn More
Ansell Guantes de látex de caucho natural AccuTech™ serie 91-250
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6,5
7,5
8
8,5
9
Descripción
- Fabricados con una formulación específica de látex para ofrecer a los usuarios un mayor nivel de flexibilidad y elasticidad
- El revestimiento interior de silicona facilita su colocación y hace posible llevarlos con otro guante
- Los puños más gruesos se ajustan perfectamente a las prendas
Especificaciones
Especificaciones
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
Desechables | Sí |
Latex Free | No |
Tipo de producto | Guantes quirúrgicos |
Cantidad | 1/pack |