Learn More
Ansell Guantes Splash de látex de caucho natural AccuTech™ serie 91-325
Proporcionan soluciones óptimas para entornos controlados y estériles, respectivamente. Los guantes para salpicaduras de látex de caucho natural Ansell Edmont™ AccuTech™ serie 91-325 se han fabricado con una formulación específica de caucho natural que ofrece una manipulación con un alto nivel de comodidad, sensibilidad y precisión.
490.00€
Especificaciones
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Color Natural
Latex Free No
Material Látex
Tipo de producto Guantes
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
15265183
Ver documentos
Ansell
91325060
6 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11745773
Ver documentos
Ansell
91325065
6,5 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11755773
Ver documentos
Ansell
91325075
7,5 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11776713
Ver documentos
Ansell
91325070
7 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11786713
Ver documentos
Ansell
91325080
8 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15275183
Ver documentos
Ansell
91325090
9 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11765773
Ver documentos
Ansell
91325085
8,5 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Con las puntas de los dedos texturizadas
  • Excelentes propiedades técnicas
  • El bajo contenido en alérgenos minimiza el riesgo de que los usuarios sufran alergias asociadas al látex
  • Ideales para biotecnología, fabricación de dispositivos médicos, análisis de laboratorio, productos farmacéuticos y para el sector de las pantallas planas
Especificaciones
Especificaciones
Class 100 (ISO 5)
No
Guantes
Natural
200 par
Natural
Látex
9.8mm
Recto
91-325