Learn More
Thermo Scientific Chemicals ACES, 99 %, extra pura
CAS: 7365-82-4 | C4H10N2O4S | 182.194 g/mol
74.40€ - 334.00€
CAS | 7365-82-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H10N2O4S |
Peso molecular (g/mol) | 182.194 |
Número MDL | MFCD00008030 |
Clave InChI | DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine |
PubChem CID | 81832 |
ChEBI | CHEBI:39062 |
Nombre IUPAC | 2-[(2-amino-2-oxoetil)amino]ácido etanosulfónico |
SMILES | C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10400121
|
Thermo Scientific Chemicals
228000250 |
25 g |
74.40€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10331564
|
Thermo Scientific Chemicals
228001000 |
100 g |
242.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10782495
|
Thermo Scientific Chemicals
228002500 |
250 g |
334.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicosIdentificadores de productos químicos
7365-82-4 | |
182.194 | |
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N | |
81832 | |
2-[(2-amino-2-oxoetil)amino]ácido etanosulfónico |
C4H10N2O4S | |
MFCD00008030 | |
N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine | |
CHEBI:39062 | |
C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N |
Especificaciones
(c=5, H2O), (c=5, H2O) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 260nm | |
(c=5, H2O) | |
7365-82-4 | |
100.0 | |
3.6 to 4.4 (1% soln.) | |
99% | |
C4H10N2O4S | |
MFCD00008030 | |
15, 37 | |
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N | |
2-[(2-amino-2-oxoetil)amino]ácido etanosulfónico | |
81832 | |
182.19 | |
Extra puro |
ACES | |
Extra Pure | |
98.5 | |
Blanco | |
Polvo cristalino | |
Auténtico | |
H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H | |
Frasco de vidrio | |
N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine | |
C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N | |
182.194 | |
CHEBI:39062 | |
≥98.5% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- ACES