Learn More
Acetaldoxima, 99 %, mezcla de sin y anti, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 107-29-9 | C2H5NO | 59.07 g/mol
48.85€ - 125.00€
CAS | 107-29-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H5NO |
Peso molecular (g/mol) | 59.07 |
Número MDL | MFCD00002124 MFCD00002124 |
Clave InChI | FZENGILVLUJGJX-NSCUHMNNSA-N |
Sinónimo | acetaldoxime, z-acetaldehyde oxime, 1z-acetaldehyde oxime, acetaldehyde, oxime, 1z, 1z-ethanal oxime, nz-n-ethylidenehydroxylamine, acetaldehyde, oxime, acetaldehyde, oxime, z, z-acetaldoxime, cis-acetaldehyde oxime |
PubChem CID | 5324280 |
ChEBI | CHEBI:50719 |
Nombre IUPAC | (NZ)-N-etilidenohidroxilamina |
SMILES | C\C=N\O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10346210
|
Thermo Scientific Acros
102230250 |
25 g | Frasco de vidrio |
48.85€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10162460
|
Thermo Scientific Acros
102231000 |
100 g | Frasco de vidrio |
125.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
107-29-9 | |
59.07 | |
FZENGILVLUJGJX-NSCUHMNNSA-N | |
5324280 | |
(NZ)-N-etilidenohidroxilamina |
C2H5NO | |
MFCD00002124 MFCD00002124 | |
acetaldoxime, z-acetaldehyde oxime, 1z-acetaldehyde oxime, acetaldehyde, oxime, 1z, 1z-ethanal oxime, nz-n-ethylidenehydroxylamine, acetaldehyde, oxime, acetaldehyde, oxime, z, z-acetaldoxime, cis-acetaldehyde oxime | |
CHEBI:50719 | |
C\C=N\O |
Especificaciones
Acetaldoxime | |
107-29-9 | |
100.0 | |
Blanco | |
115.0°C | |
Auténtico | |
C2H5NO | |
1.4250 to 1.4270 | |
01, IV, 3121 | |
15, 43 | |
acetaldoxime, z-acetaldehyde oxime, 1z-acetaldehyde oxime, acetaldehyde, oxime, 1z, 1z-ethanal oxime, nz-n-ethylidenehydroxylamine, acetaldehyde, oxime, acetaldehyde, oxime, z, z-acetaldoxime, cis-acetaldehyde oxime | |
FZENGILVLUJGJX-NSCUHMNNSA-N | |
(NZ)-N-etilidenohidroxilamina | |
5324280 | |
59.06 | |
Sólido o líquido de baja fusión |
99% | |
98.5 | |
44.0°C to 46.0°C | |
0.9600g/mL | |
38°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3CH=NOH | |
MFCD00002124 MFCD00002124 | |
01,3 | |
0.96 | |
Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: decomposes by aq. hcl,soluble in alcohol and ether | |
C\C=N\O | |
59.07 | |
CHEBI:50719 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en caso de inhalación.
Sólido inflamable.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 203-479-6
missing translation for 'rtecsNumber' : AB2975000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Acetaldoxime, mixture of syn and anti
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.