Learn More
Ácido acético, sol. ac. 4 % v/v, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373667
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid
Concentración Sol. ac. al 4 % v/v
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05
Cantidad 1 l
Olor Punzante
Forma física Líquido