Learn More
Ácido acético, glacial, 99,7 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3734305 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
2.5 l
10L.
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 LT
2.50 LT
500 ML
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic Acid
% mín. CAS 99.7
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7+%
Fórmula lineal CH3COOH
Beilstein 02, 96
Fieser 02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12
Índice Merck 15, 54
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05
Porcentaje de pureza ≥99.70%
Grado Reactivo ACS
Densidad 1.0480 g/mL
Cantidad 500mL.
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación 0,001 % máx.
Presión de vapor Presión de vapor:1,52 kPa a 20 °C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.