Learn More
Ácido acético, 99,8 %, para bioquímica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10721974
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
Absorbancia (neat), (neat) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.1 max. at 260nm
Nombre del producto químico o material Acetic acid
Nombre de nota For biochemistry
Punto de fusión 16.0°C to 16.5°C
Punto de ebullición 117.0°C to 118.0°C
% mín. CAS 99.75
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Fórmula lineal CH3COOH
Beilstein 02, 96
Fieser 02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12
Índice Merck 15, 54
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, glycerol, ether and, carbon tetrachloride, practically insoluble in carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Bioquímica
Densidad 1.0480g/mL
Cantidad 10 L
Temperatura de inflamación 40°C
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Tambor de plástico
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3700 to 1.3730
Gravedad específica 1.048
Presión de vapor 1.52kPa at 20°C