Learn More
Acetic acid, Acculute Standard Volumetric Solution, Final Concentration 1.0N, Thermo Scientific™
Código de producto. 11379289
Click to view available options
Cantidad:
1 Unit
6 Units
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid Acculute Standard Volumetric Solution
Nombre de nota Final Concentration 1.0N
Fórmula lineal CH3CO2H
Número UN UN2790
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05
Cantidad 6 Units
Olor Pungent
Forma física Líquido