Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido acético, sal de amonio, 98 %, para bioquímica
Código de producto. 12387183
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para bioquímica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 631-61-8
Fórmula molecular C2H7NO2
Peso molecular (g/mol) 77.083
Clave InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Nombre IUPAC azanio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Especificaciones
Absorbancia (c=1M, agua), (c=1M, agua) a 0 nm, 0,01 máx. a 280 nm, 0,01 máx. a 350 nm, 0,02 máx. a 254 nm
Nombre del producto químico o material Acetic acid, ammonium salt
Punto de fusión de 114,0 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal CH3CO2NH4
Información de solubilidad Solubilidad en agua:1480 g/l (20 °C).Otras solubilidades: soluble en alcohol, ligeramente soluble en acetona, en metanol:7,89 g/100 ml (15 °C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.08
Porcentaje de pureza 98%
Grado Bioquímica
Cantidad 2,5 kg
Temperatura de inflamación de 136 °C
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Acetic acid, ammonium salt