Learn More
Ácido acético, grado ambiental Plus, 99,4 % mín, Thermo Scientific™
Código de producto. 11420181
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid
pH 2.5
Punto de fusión 16.6°C
Punto de ebullición 118.1°C
Número UN UN2789
Índice Merck 14,55
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05
Porcentaje de pureza ≤99.4%
Grado Más medioambiental
Densidad 1.049 g/mL
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Olor Pungent
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3721