Learn More
Ácido acético, glacial, ACS, +99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13572310
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500 mL
2L.
4 x 500 ml
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid
Nombre de nota Glacial
pH 2,5
Punto de fusión de 16,6 °C
Punto de ebullición de 118,1 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7+%
Número UN UN2789
Índice Merck 14,55
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05
Porcentaje de pureza ≥99.7%
Grado ACS
Densidad 1.049 g/mL
Cantidad 2L.
Temperatura de inflamación 40 °C (104 °F)
Olor Punzante
Forma física Líquido
Índice de refracción 1,3721