Learn More
Acetic Acid Glacial Min. 99%, Trace Metal™, for Trace Metal Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
1 l
2,5 l
Especificaciones
Especificaciones
pH | 2,5 |
Punto de fusión | de 16 °C |
Punto de ebullición | de 117 °C |
Color | Incolora |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.05g/mol |
Cantidad | 2,5 l |
Forma física | Líquido |
Densidad del vapor | 2,1 |
Presión de vapor | 1,52 kPa a 20 °C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetic acid
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Acetic acid