Learn More
Ácido acético, sal de potasio, 99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10209393
Click to view available options
Cantidad:
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-08-2
Fórmula molecular C2H3KO2
Peso molecular (g/mol) 98.142
Clave InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nombre IUPAC potasio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid, potassium salt
pH De 6,5 a 9,0 (sol. 5 % a 25 °C)
Punto de fusión de 292,0 °C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal CH3CO2K
Beilstein 02, 96
Fieser 01,906; 06,475
Índice Merck 15, 7726
Información de solubilidad Solubilidad en agua:2694 g/l (25 °C).Otras solubilidades: soluble en alcohol, insoluble en éter
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Cantidad 2,5 kg
Temperatura de inflamación >250 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Acetic acid, potassium salt