Learn More
Acetic acid, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.8-100.5%, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5L
10 kg
30 kg
4 x 2.5 L
60 kg
6 x 1 L
200 L
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetic acid |
Nombre de nota | Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.8-100.5% |
Punto de fusión | 16.2°C (literature) |
Punto de ebullición | 118°C |
% máx. CAS | 100.0000% |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.8 to 100.5% |
Fórmula lineal | CH3CO2H |
Número UN | UN2789 |
Beilstein | 506007 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.05 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetic acid
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.