Learn More
Acetic acid, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.8-100.5%, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15622900 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5L
10 kg
30 kg
4 x 2.5 L
60 kg
6 x 1 L
200 L
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.8-100.5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetasol, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, acide acetique, glacial, ethanoic acid, essigsaeure, ethylic acid
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic Acid
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Fórmula lineal CH3CO2H
Número UN 2789
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05g/mol
Porcentaje de pureza 99.8 to 100.5%
Grado puriss.
Densidad 1.049 g/mL at 25°C
Cantidad 30 kg
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Envase Balde de plástico
Densidad del vapor 2.07 (vs. air)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.