Learn More
Acetic acid, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.8-100.5%, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15662900 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5L
10 kg
30 kg
4 x 2.5 L
60 kg
6 x 1 L
200 L
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.8-100.5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-19-7
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00036152
Clave InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Nombre IUPAC ácido acético
SMILES CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic Acid
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Fórmula lineal CH3CO2H
Número UN UN2789
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05
Porcentaje de pureza 99.8 to 100.5%
Grado puriss.
Densidad 1.049 g/mL at 25°C
Cantidad 6 x 1 L
Límite de explosión 16 % (92 °F), 4 % (59 °F)
Temperatura de inflamación 40 °C (104 °F)
Punto de ignición 800 °F
Densidad del vapor 2.07 (vs. air)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.